Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 581,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
581,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
70 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
525 °F
contains
~75 ppm BHT as inhibitor
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChI key
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- For the extraction of biodegradable poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) from biomass.
- To produce stable dispersions of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) for the synthesis of modified glassy carbon electrodes.
- To synthesize copolymers (polyoxymethylene) by cationic copolymerization of 1,3,5-trioxane in the presence of maghnite-H+ as a catalyst.
It is also used as a reactant to prepare quasi-solid-state poly(1,3-dioxolane) electrolyte by Sc(OTf)3 catalyzed ring-opening polymerization reactions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dioxolane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
26.6 °F - closed cup
flash_point_c
-3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?