Merck
T81108
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trioxane
≥99%
Synonim(y):
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Beilstein:
102769
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
777 °F
granice wybuchowości
29 %
mp
59-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
Klucz InChI
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1,3,5-Trioxane is widely used as a source of anhydrous formaldehyde.
It can be used to synthesize:
  • Polyoxymethylene and hyperbranched polyesters.
  • Calixarenes such as calix[4]resorcinarene, calix[6]resorcinarene and para-tert-butylcalix[8] and [9]arene.
  • Various natural products including (−)-motuporin, (+)-sundiversifolide, (+)-lyconadin A and (−)-lyconadin B.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hexahydro?1, 3, 5?tripropionyl?s?triazine.
Teeters WO and Gradsten MA.
Organic Syntheses, 51-51 (2003)
The Lyconadins: enantioselective total syntheses of (+)-lyconadin A and (−)-lyconadin B.
Beshore DC and Smith AB.
Journal of the American Chemical Society, 130(41), 13778-13789 (2008)
Single step synthesis of peripherally ?clickable? hyperbranched polyethers.
Saha A and Ramakrishnan S.
Macromolecules, 42(14), 4956-4959 (2009)
Enantioselective synthesis of the protein phosphatase inhibitor (−)-motuporin.
Hu T and Panek JS.
Journal of the American Chemical Society, 124(38), 11368-11378 (2002)
Generation of orthorhombic polyoxymethylene in a cationic polymerization system of trioxane.
Iguchi M.
Polymer, 24(7), 915-920 (1983)