Merck
238600
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl isocyanate
99%
Synonim(y):
1-Isocyanato-4-methoxybenzene, 4-Anisyl isocyanate, 4-Isocyanatoanisole, p-Anisyl isocyanate, p-Methoxyphenyl isocyanate
Wybierz wielkość
5 G
182,70 zł
25 G
829,00 zł
182,70 zł
Cena katalogowa261,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
182,70 zł
25 G
829,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
Beilstein:
471920
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
182,70 zł
Cena katalogowa261,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
106-110 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cyclotrimerization of 4-methoxyphenyl isocyanate by CO2-protected N-heterocyclic carbenes based on tetrahydropyrimidin-2-ylidenes has been reported[1].
Zastosowanie
4-Methoxyphenyl isocyanate has been used in the preparation of:
  • 6H-indolo[2,3-b]quinolines[2]
  • 1-[2-(2-furyl)-8-methyl-9-substituted-8H-pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c] pyrimidin-5-yl]-3-(4-methoxyphenyl)urea[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geng Li et al.
Chirality, 27(8), 518-522 (2015-06-04)
Ten novel xylan bisphenylcarbamate derivatives bearing meta- and para-substituents on their phenyl groups were synthesized and their chiral recognition abilities were evaluated as the chiral stationary phases (CSPs) for high-performance liquid chromatography (HPLC) after coating them on macroporous silica. The
Bhasker Bantu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(13), 3103-3109 (2009-02-13)
Catalytic rivals: Both CO(2)-protected tetrahydropyrimidin-2-ylidene-based N-heterocyclic carbenes (NHCs) and Sn(II)-1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene, as well as Sn(II)-1,3-dimesitylimidazolin-2-ylidene complexes (example displayed), have been identified as truly latent catalysts for polyurethane (PUR) synthesis rivaling all existing systems both in activity and latency.A series of CO(2)-protected
Pier Giovanni Baraldi et al.
Journal of medicinal chemistry, 46(7), 1229-1241 (2003-03-21)
In the past few years, our group has been involved in the development of A(2A) and A(3) adenosine receptor antagonists which led to the synthesis of SCH58261 (5-amino-7-(2-phenylethyl)-2-(2-furyl)pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine, 61), potent and very selective at the A(2A) receptor subtype, and N(8)-substituted-pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidines-N(5)-urea
Chongsheng Shi et al.
The Journal of organic chemistry, 64(3), 925-932 (2001-10-25)
Thermolysis of the carbodiimide 9a in gamma-terpinene at 138 degrees C produced 2-(phenylamino)quinoline (11a, 49%) and the parent 6H-indolo[2,3-b]quinoline (14a, 16%). Apparently, 11a was produced via the biradical 10a followed by hydrogen-atom abstraction from gamma-terpinene. A two-step biradical pathway through