Merck
T40703
Sigma-Aldrich
o-Tolyl isocyanate
≥99%
Synonim(y):
2-Methylphenyl isocyanate
Wybierz wielkość
10 G
450,00 zł
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Beilstein:
507985
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
gęstość
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lili Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1623, 461174-461174 (2020-06-09)
A new class of chitosan derivatives with an isopropylthiourea at the 2-position and various carbamates at the 3,6-positions of the glucosamine skeleton was synthesized by the selective thiocarbamoylation of the 2-amino group. The chiral stationary phases (CSPs) were then prepared