Merck
238430
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-propanol
technical grade, 70%, contains MgO as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.99
Beilstein:
1071195
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 238430, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
technical grade
Próba
70%
Formularz
liquid
zawiera
MgO as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
gęstość
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
Klucz InChI
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izomeria konformacyjna 1-bromo-2-propanolu została zbadana za pomocą spektroskopii NMR[1].
Inne uwagi
remainder 2-bromo-1-propanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Karla M S Gonçalves et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(42), 10980-10984 (2013-10-25)
The conformational isomerism of 1-chloro- (1) and 1-bromo-2-propanol (2) was theoretically and spectroscopically (NMR) analyzed. Conformers with the X-C-C-O (X = Cl and Br) fragment in the gauche orientation were found to be strongly prevalent both in the gas phase