Merck
238015
Sigma-Aldrich
Chromium(II) acetate, dimer monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3CO2)2Cr·H2O]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: chromium
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Cr.H2O/c4*1-2(3)4;;;/h4*1H3,(H,3,4);;;1H2/q;;;;2*+2;/p-4
Klucz InChI
FZQQGORSNJYWHB-UHFFFAOYSA-J
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)