Przejdź do
289922
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
97%
Synonim(y):
Trioctyl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
166,50 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-116-6
Beilstein/REAXYS Number:
1715839
MDL number:
Assay:
97%
166,50 zł
Cena katalogowa222,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phosphate
SMILES string
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI key
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(2-ethylhexyl) phosphate exhibits glucocorticoid receptor (GR) antagonistic activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13059140595751885
description
97%
description
94%
description
98%
description
analytical standard
assay
97%
assay
94%
assay
98%
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
refractive index
n20/D 1.300 (lit.)
refractive index
n20/D 1.559-1.563
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
bp
215-228 °C/4 mmHg (lit.)
bp
130 °C (lit.)
bp
-
density
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
vapor pressure
2.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 150 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(2-ethylhexyl) phosphate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)