Przejdź do
796832
Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester
97%
Synonim(y):
mono-2-Ethylhexyl phthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
635,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3206630
Assay:
97%
Form:
liquid (Colorless)
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Flash Point: >110°C
Quality Segment
assay
97%
form
liquid (Colorless)
refractive index
n/D 1.5051
density
1.0864 g/mL at 25 °C
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
O=C(O)C1=CC=CC=C1C(OCC(CC)CCCC)=O
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-20-16(19)14-10-7-6-9-13(14)15(17)18/h6-7,9-10,12H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
DJDSLBVSSOQSLW-UHFFFAOYSA-N
Application
Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester can be used as a precursor:
  • To synthesize dioctyl phthalate, a widely used plasticizer, via esterification reaction with 2-ethylhexanol.
  • To prepare a fluorescent probe, 2-[[(3′,6′-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-5-yl)amino]carbonyl] 2-ethylhexyl benzoic acid ester, to detect toxic metabolite mono-2-ethylhexyl phthalate (MEHP).
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)