Przejdź do
8.21943
Fosforan 2-etyloheksylu
(mixture of esters) for synthesis
Synonim(y):
Ester 2-etyloheksylowy kwasu fosforowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18O · xH3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
235-741-0
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O, as an emulsion)
bp
>180 °C/1013 hPa (decomposes)
transition temp
flash point >100 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)O.OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O.H3O4P/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
FZQYZMODYSBPES-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Colour (visual): colourless to brown
Appearance (visual): clear
Assay (Mono- and Diester) (acidimetric): ≥ 95.0 %
Assay of monoester (acidimetric): 30.0 - 50.0 %
Assay of diester (acidimetric): 40.0 - 70.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.212028.1434202140
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100, 500
bp
>180 °C/1013 hPa (decomposes)
bp
210 °C/5 hPa (decomposes)
bp
199 °C/1013 hPa
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
37000 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C