Merck
236128
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) fluoride
powder
Synonim(y):
Cobaltous fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
CoF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
stężenie
37.8-40.6% (fluorine (F) basis (with lead acetate, gravimetric))
gęstość
4.43 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
F[Co]F
InChI
1S/Co.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ali Talimian et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(1) (2019-12-28)
Highly dense magnesium aluminate spinel bodies are usually fabricated using pressure-assisted methods, such as spark plasma sintering (SPS), in the presence of lithium fluoride as a sintering aid. The present work investigates whether the addition of transition metal fluorides promotes
Ru-Pan Wang et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 121(45), 24919-24928 (2017-11-25)
We show that with 2p3d resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) we can accurately determine the charge-transfer parameters of CoF
Produkty
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.