Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 383,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
383,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: cobalt
mp
678 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble(lit.), ethanol: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.)
density
4.909 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Application
- Synthesis, crystal structure and thermal properties of dibromidobis (2-methylpyridine N-oxide-κO) cobalt (II): This study provides insights into the crystal structure and thermal properties of a cobalt(II) bromide complex, highlighting its potential applications in materials science (Näther & Jess, 2024).
- Coordination complexes of isoquinoline with cobalt and nickel halides: The study describes the formation of coordination complexes using cobalt(II) bromide with isoquinoline, which could be used for further exploration in coordination chemistry (Bellerive et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 98% |
| form powder | form beads | form powder | form solid |
| solubility acetone: soluble(lit.), ethanol: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.) | solubility - | solubility ethanol: slightly soluble(lit.), H2O: slightly soluble(lit.) | solubility H2O: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.) |
| assay 99% | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 678 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 963 °C (lit.) |
| density 4.909 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.909 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 5.098 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II) bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?