Merck
236136
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) fluoride
Synonim(y):
Cobalt trifluoride, Cobaltic fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CoF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
stężenie
48.5-52.5% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
gęstość
3.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Co](F)F
InChI
1S/Co.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
WZJQNLGQTOCWDS-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.