Przejdź do
334030
Cobalt(II) bromide hydrate
solid
Synonim(y):
Cobaltous bromide hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
456,75 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CoBr2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.74 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
232-166-7
MDL number:
456,75 zł
Cena katalogowa609,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cobalt(II) bromide hydrate,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
SMILES string
O.Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
MOTZAWYGLXXRSO-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for C-metal, C-heteroatom and C-C bond formations, addition to unsaturated bonds, cyclizations, functional group transformations, polymerization, oxidations and reductions, carbonylations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
727970334022205877
description
-
description
≥99.0% (KT)
description
99%
description
99%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: cobalt
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
core: palladium, reagent type: catalyst
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)