Merck
235741
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthosilicate
95%
Synonim(y):
Tetrapropoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2O)4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.43
Beilstein:
1706115
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
94 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
Klucz InChI
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.