Merck
235547
Sigma-Aldrich
Suberoyl chloride
97%
Synonim(y):
Octanedioic acid dichloride, Suberic acid dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO(CH2)6COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
tw
162-163 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6-8(10)12/h1-6H2
Klucz InChI
PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Queeny Dasgupta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(3), 2112-2119 (2015-12-23)
Salicylic acid (SA) based biodegradable polyanhydrides (PAHs) are of great interest for drug delivery in a variety of diseases and disorders owing to the multi-utility of SA. There is a need for the design of SA-based PAHs for tunable drug