Merck
306665
Sigma-Aldrich
Dodecanedioyl dichloride
98%
Wybierz wielkość
25 G
777,00 zł
777,00 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
777,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO(CH2)10COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
777,00 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.75 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
bp
140 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C12H20Cl2O2/c13-11(15)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)16/h1-10H2
Klucz InChI
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Queeny Dasgupta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(3), 2112-2119 (2015-12-23)
Salicylic acid (SA) based biodegradable polyanhydrides (PAHs) are of great interest for drug delivery in a variety of diseases and disorders owing to the multi-utility of SA. There is a need for the design of SA-based PAHs for tunable drug