Przejdź do
653071
Ethylenebis(chloroformate)
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCO2CH2CH2O2CCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-674-9
MDL number:
Assay:
98%
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.436 (lit.), n20/D 1.4500
bp
53-55 °C/0.3 mmHg
density
1.436 g/mL at 25 °C (lit.), 1.4364 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O4/c5-3(7)9-1-2-10-4(6)8/h1-2H2
InChI key
FMACOGSACRRIMK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
316717301485464155
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200, 100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.436 (lit.), n20/D 1.4500
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
-
bp
53-55 °C/0.3 mmHg
bp
-
bp
118-119 °C (lit.)
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.436 g/mL at 25 °C (lit.), 1.4364 g/mL at 25 °C
density
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
hcodes
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)