Przejdź do
391905
Dimethylmalonyl chloride
98%
Synonim(y):
2,2-Dimethylmalonic acid dichloride, 2,2-Dimethylmalonyl chloride, 2,2-Dimethylmalonyl dichloride, 2,2-Dimethylpropanedioyl dichloride, Dimethylmalonic acid dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
1132,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H3C)2C(COCl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.01
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774374
1132,50 zł
Cena katalogowa1510,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-5(2,3(6)8)4(7)9/h1-2H3
InChI key
CJXQAYQWVNXIQE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
299693429368
description
98%
description
98%
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
assay
98%
assay
98%
assay
99.998% trace metals basis
density
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
beads
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)