Merck
259926
Sigma-Aldrich
Itaconic anhydride
95%
Synonim(y):
2-Methylenesuccinic anhydride
Wybierz wielkość
25 G
213,00 zł
100 G
737,00 zł
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
213,00 zł
100 G
737,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.08
Beilstein:
2212
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
bp
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
mp
66-68 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
Klucz InChI
OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Itaconic anhydride (ITA) is a biobased material that is obtained from renewable resources. It is produced from the pyrolysis of citric acid or by fermenting carbohydrates which forms itanoic acid. Itanoic acid can be dehydrated to form an anhydride. It is relatively more reactive that maleic anhydride and can be used as an alternating monomer that facilitates the introduction of polar functionalities in polymers.[1][2]
Zastosowanie
ITA can be copolymerized with methacrylate terminated poly(lactic acid) (PLA) for potential usage in packaging and biomedical applications.[3] It can also facilitate the production of reactive polyesters which can be used as starting materials in telechelics, cross-linking agents and macromonomers.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stable biocompatible cross-linked fluorescent polymeric nanoparticles based on AIE dye and itaconic anhydride
Li H, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 121, 347-353 (2014)
Synthesis and characterization of itaconic anhydride and stearyl methacrylate copolymers
Shang S, et al.
Polymer, 50(14), 3119-3127 (2009)
Feng Tian et al.
European journal of pharmacology, 873, 172989-172989 (2020-02-08)
Renal fibrosis is an inevitable course of all kinds of progressive chronic kidney disease (CKD). Itaconic acid is an endogenous metabolite that has shown anti-inflammatory and antioxidant effects. 4-octyl itaconate (OI), a derivative of itaconic acid with higher fat solubility
Sameh M Osman et al.
Chemistry Central journal, 6(1), 85-85 (2012-08-10)
Microwave irradiation as an alternative heat source is now a well-known method in synthetic chemistry. Microwave heating has emerged as a powerful technique to promote a variety of chemical reactions, offering reduced pollution, low cost and offer high yields together
Copolymers of itaconic anhydride and methacrylate-terminated poly (lactic acid) macromonomers
Wallach JA and Huang SJ
Biomacromolecules, 1(2), 174-179 (2000)
Produkty
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?