Merck
234281
Sigma-Aldrich
Dimidium bromide
95%
Synonim(y):
3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, Trypadine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18BrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.28
Beilstein:
3809779
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
243-248 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
Klucz InChI
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Intercalating probe for nucleic acids.
zastąpiony przez
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
[Chemoprophylaxis of bovine trypanosomiasis T. congolense and T. vivax by phenathridinium S. 1553].
J DEOM
Annales de la Societe belge de medecine tropicale (1920), 30(1), 25-29 (1950-03-01)
T N Beliaeva et al.
Tsitologiia, 31(11), 1363-1368 (1989-11-01)
A natural DNA-intercalator plant benzo-c-phenanthridine alkaloid sanguinarine is more toxic for mouse transformed fibroblast L-cells in culture than synthetic DNA-intercalator ethidium bromide (EtB) and alkaloid berberine. Dimidium bromide is also an inhibitor of the L-cell growth. In assay conditions, growth
Dimidium bromide or phenanthridinium 1553; a note on the present position.
J CARMICHAEL
The Veterinary record, 62(17), 257-257 (1950-04-29)
T P Mozhenok et al.
Tsitologiia, 40(6), 585-590 (1998-10-21)
Effect of DNA-intercalators ethidium bromide (EB, 0.005 and 0.015 mM) and dimidium bromide (DB, 0.005 and 0.010 mM) and antioxidative compounds acetylsalicylic acid (ASA, 0.05 and 0.50 mM) and beta-carotene (0.01, 0.02, 0.05 mM) on the phagosome-lysosome (P-L) fusion and