Merck
Y0001145
Valsartan for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Valsartan, N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine
Wybierz wielkość
202 μG
916,00 zł
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
202 μG
916,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
valsartan
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
Klucz InChI
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
informacje o genach
human ... AGTR1(185)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Valsartan for system suitability EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Moko Zeniya et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 62(5), 872-878 (2013-09-11)
Na-K-Cl cotransporter isoform 1 (NKCC1) is involved in the regulation of vascular smooth muscle cell contraction. Recently, the with-no-lysine kinase (WNK)-STE20/SPS1-related proline/alanine-rich kinase (SPAK)-NKCC1 phosphorylation cascade in vascular smooth muscle cells was found to be important in the regulation of
Teun van der Bom et al.
Circulation, 127(3), 322-330 (2012-12-19)
The role of angiotensin II receptor blockers in patients with a systemic right ventricle has not been elucidated. We conducted a multicenter, double-blind, parallel, randomized controlled trial of angiotensin II receptor blocker valsartan 160 mg twice daily compared with placebo
Arjan J Kwakernaak et al.
Atherosclerosis, 226(2), 459-465 (2012-12-25)
LDL-receptor deficiency may provide a mechanism which contributes to atherogenic lipoprotein abnormalities in experimental nephrosis and in humans with glomerular proteinuria. The proprotein convertase subtilisin-kexin type 9 (PCSK9) pathway plays a key role in lipoprotein metabolism by promoting LDL-receptor degradation.
Henry R Black et al.
Drugs, 69(17), 2393-2414 (2009-11-17)
Valsartan is a nonpeptide angiotensin receptor antagonist that selectively blocks the binding of angiotensin II to the angiotensin II type 1 receptor. The efficacy, tolerability and safety of valsartan have been demonstrated in large-scale studies in hypertension, heart failure (HF)
Adriaan A Voors et al.
Expert opinion on investigational drugs, 22(8), 1041-1047 (2013-05-15)
Heart failure remains a syndrome with a very high mortality rate and a poor quality of life. For patients with heart failure and a preserved ejection fraction (HFpEF), no drugs have shown to improve mortality and morbidity, and therefore novel