Merck
233854
Sigma-Aldrich
Sodium cacodylate trihydrate
98%
Synonim(y):
Cacodylic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Dimethylarsonic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.03
Beilstein:
3702348
Numer WE:
Numer MDL:
Próba
98%
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium cacodylate trihydrate [Na(CH3)2 AsO2 . 3H2O] is a buffering agent typically employed in the preparation of biological samples for electron microscopy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of diapause and cold acclimation on egg ultrastructure: new insights into the cold hardiness mechanisms of the Asian tiger mosquito Aedes (Stegomyia) albopictus
Kress A, et al.
Journal of Vector Ecology : Journal of the Society for Vector Ecology, 41(1), 142-150 (2016)
Novel buffer systems for macromolecular crystallization
Newman, Janet
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 60(3), 610-612 (2004)