Przejdź do
97068
Sodium cacodylate Buffer
pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution
Synonim(y):
Crystallization solution 8/Kit-No 18839
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution,
form
liquid
Quality Segment
final pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
0.98 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM − Isopropanol 15% solution has been used:
  • in washing the overnight fixed pancreas sections for transmission electron microscope assay
  • in the preparation of fixation and post-fixation buffers and washing of cells for scanning electron microscopy (SEM)
  • in diluting glutaraldehyde for the fixation of bacterial biofilm for SEM analysis
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-65-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)