Merck
233099
Sigma-Aldrich
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
231-233 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-3+
Klucz InChI
ANRMAUMHJREENI-ZZXKWVIFSA-N
Zastosowanie
Kwas trans-4-(trifluorometylo)cynamonowy został zastosowany jako wzorzec wewnętrzny do oznaczania A77 1726 (2-cyjano-3-hydroksy-N-[4-(trifluorometylo)fenylo]-2-butenamidu) w osoczu metodą HPLC[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Petra Bohanec Grabar et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 37(10), 2061-2068 (2009-07-08)
Leflunomide is a disease-modifying antirheumatic drug used for the treatment of rheumatoid arthritis (RA). Cytochromes P450, mainly CYP1A2 and CYP2C19, may be involved in the transformation of leflunomide to leflunomide metabolite (A77 1726, 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenamide). The aim of this study was
Noah D Bronstein et al.
ACS nano, 13(4), 3839-3846 (2019-03-12)
We present a combined experimental and theoretical study of ligand-ligand cooperativity during X-type carboxylate-to-carboxylate ligand exchange reactions on PbS quantum dot surfaces. We find that the ligand dipole moment (varied through changing the substituents on the benzene ring of cinnamic