128708
trans-Ferulic acid
99%
Synonim(y):
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
powder and chunks
mp
168-172 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Klucz InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3