Przejdź do
D133809
3,4-Dimethoxycinnamic acid, predominantly trans
99%
Synonim(y):
Caffeic acid dimethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-025-5
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
181-183 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
InChI key
HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T69000132632281603
description
99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
99%
description
≥99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
solid
form
-
mp
181-183 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
mp
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
ether
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)