Merck
232491
Sigma-Aldrich
5-Methoxyresorcinol
98%
Synonim(y):
3,5-Dihydroxyanisole, Phloroglucinol monomethyl ether
Wybierz wielkość
5 G
1310,00 zł
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Beilstein:
1423578
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
bp
188-189 °C/12 mmHg (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,8-9H,1H3
Klucz InChI
HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kinetics of the aroxyl radical-scavenging action of 5-methoxyresorcinol has been investigated[1]. The kinetics of reaction of 5,7-diisopropyl-tocopheroxyl radical (Toc) with 5-methoxyresorcinol has been measured by stopped-flow spectrophotometer[2].
Zastosowanie
5-Methoxyresorcinol was used in synthesis of:
  • isorobustin[3]
  • substituted linear and angular benzofurocoumarins[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kazuo Mukai et al.
Free radical biology & medicine, 38(9), 1243-1256 (2005-04-06)
The reaction rates (k(r)) of 5,7-diisopropyl-tocopheroxyl radical (Toc) with catechins (epicatechin (EC), epicatechin gallate (ECG), epigallocatechin (EGC), epigallocatechin gallate (EGCG)) and related compounds (methyl gallate (MG), 4-methylcatechol (MC), and 5-methoxyresorcinol (MR)) have been measured by stopped-flow spectrophotometer. The k(r) values
Total synthesis of isorobustin.
Barton DHR, et al.
Tetrahedron Letters, 31(51), 7449-7452 (1990)
Shuji Mitani et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(12), 4406-4417 (2008-05-27)
Kinetic study of the aroxyl radical-scavenging action of catechins (epicatechin (EC), epicatechin gallate (ECG), epigallocatechin (EGC), and epigallocatechin gallate (EGCG)) and related compounds (methyl gallate (MG), 4-methylcatechol (MC), and 5-methoxyresorcinol (MR)) has been performed. The second-order rate constant ( k
Synthesis of linear and angular benzofurocoumarins.
Teran C, et al.
Synthesis, 1997(12), 1384-1386 (1997)
J U Kreft et al.
European journal of biochemistry, 226(3), 945-951 (1994-12-15)
The previously studied complete methyl transfer sequence of tetrahydrofolate-dependent O-demethylation catalyzed by Holophaga foetida strain TMBS4 extracts was separated into two steps using cobalamins as non-physiological substrates: electrochemically produced cob(I) alamin served as methyl acceptor for phenyl methyl ether demethylation