Merck
194468
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxyphenol
97%
Wybierz wielkość
10 G
747,00 zł
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
747,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.16
Beilstein:
1366650
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
79-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(O)cc1OC
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3,4-dimetoksyfenol został wykorzystany w syntezie:
  • Pochodne 5,6-dimetoksy benzofuranonu, związki o wielu celach przeciw Alzheimerowi[1]
  • 3,4-dimetoksyfenylo-β-D-glukopiranozyd[2]
  • 4-(but-2-enyloksy)-1,2-dimetoksybenzen[3]
  • prekursory do syntezy 4H-chromenów[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ring-closing metathesis for the synthesis of 2H-and 4H-chromenes.
van Otterlo WAL, et al.
Tetrahedron, 61(42), 9996-10006 (2005)
H Takii et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 61(9), 1531-1535 (1997-10-27)
Glycosides were screened for their lowering effect on the postprandial blood glucose rise in vivo. The effect of phlorizin and other phenolic glycosides on the postprandial blood glucose response to glucose ingestion was evaluated in Std ddY mice. When phlorizin
M N M Cunha et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 154, 210-220 (2017-03-28)
Silver nanoparticles (AgNPs) were synthesized by citrate reduction method in the presence of polymers, poly(ethylene glycol) (PEG), poly(vinyl alcohol) (PVA) and chitosan, used as stabilizing agents, and an oxidoreductase enzyme, laccase (Lac), with the goal of expanding the NPs antimicrobial
Peter Lorenz et al.
Chemistry & biodiversity, 15(5), e1800035-e1800035 (2018-03-27)
Seeds from Hypericum species have recently been identified as an interesting source of xanthone derivatives. Extraction of seeds from H. perforatum with MeOH and subsequent concentration via polyamide adsorption yielded a fraction enriched in tetrahydroxyxanthones (THX), which were further semipurified
Hamid Nadri et al.
Daru : journal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, 21(1), 15-15 (2013-03-01)
Several studies have been focused on design and synthesis of multi-target anti Alzheimer compounds. Utilizing of the dual Acetylcholinesterase/Butyrylcholinesterase inhibitors has gained more interest to treat the Alzheimer's disease. As a part of a research program to find a novel