Kluczowe dokumenty
216631
Chloromethyl phenyl sulfide
97%
Synonim(y):
(Phenylthio)methyl chloride
Wybierz wielkość
414,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
414,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.594 (lit.)
bp
66 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)