Przejdź do
112968
Methylhydroquinone
99%
Synonim(y):
Toluhydroquinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
329,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
853,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-443-7
Beilstein/REAXYS Number:
2041489
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
autoignition temp.
851 °F
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylhydroquinone is produced by the oxidation of o-cresol by the mutants G103S, G103S/A107G, and G103S/A107T[1].
Application
Methylhydroquinone can be used as a reactant to prepare:
  • A semiflexible thermotropic polyester via polycondensation reaction with 4,4′-sebacoyldioxydibenzoyl chloride.
  • A sesquiterpene (±)-helibisabonol A.
  • poly{hexakis[(methyl)(4-hydroxyphenoxy)]cyclotriphosphazene} by reacting with hexachlorocyclotriphosphazene.
  • 6-Hydroxy-4,7-dimethyl-2H-1-benzopyran-2-one by treating with ethyl acetoacetate in the presence of H2SO4 as a catalyst.
Biochem/physiol Actions
Methylhydroquinone (Toluquinol) inhibits the growth of endothelial and tumor cells in culture in the micromolar range and is a promising drug candidate in the treatment of cancer and other angiogenesis-related pathologies[2].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72818300756232882
description
99%
description
analytical standard
description
97%
description
98%
assay
99%
assay
≥99%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
128-130 °C (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
mp
223-225 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
autoignition temp.
851 °F
autoignition temp.
851 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylhydroquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
341.6 °F - closed cup
flash_point_c
172 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)