Kluczowe dokumenty
227714
3,4,5-Trimethoxytoluene
97%
Synonim(y):
5-Methylpyrogallol trimethyl ether
Wybierz wielkość
264,60 zł
Cena katalogowa378,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
264,60 zł
Cena katalogowa378,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
117-118 °C/5 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(C)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?