Merck
229229
Sigma-Aldrich
Tetraethyltin
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Sn(C2H5)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
gęstość
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Sn](CC)(CC)CC
InChI
1S/4C2H5.Sn/c4*1-2;/h4*1H2,2H3;
Klucz InChI
RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G V Zakharian
Ukrains'kyi biokhimichnyi zhurnal (1999 ), 84(4), 70-73 (2012-09-06)
The study of the content of cerebrosides, gangliosides and their hydrolytic degradation product--sphingosine in the rat brain with experimental edema was carried out. In parallel, the cytokine profile of pro- and anti-inflammatory cytokines in the blood of rats with experimental
Alessandra Pagliarani et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 20(7), 1145-1153 (2006-04-04)
Organotin effects on the Na-dependent ATPases involved in ionic regulation of aquatic animals are poorly known, in spite of the largely documented contamination of seafood, especially bivalve molluscs. This study deals with the in vitro effect of TBT on the
G T Pryor et al.
Neurobehavioral toxicology and teratology, 5(1), 91-117 (1983-01-01)
Single-dose LD10S and LD50S were determined in male, Fischer-344 rats for acrylamide monomer, arsenic trioxide, chlordecone, lead acetate, methylmercury hydroxide, monosodium salicylate, tetraethyl tin, and triethyl lead chloride. Proportions of the single-dose LD10S were used in a subacute study to
[Experimental study of sensitizing effects of alkyl compounds of tellurium and tin].
E B Romanova
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 48-50 (1993-05-01)
The metabolism and toxicity of some organotin compounds in isolated rat hepatocytes.
P Wiebkin et al.
Toxicology and applied pharmacology, 62(3), 409-420 (1982-03-15)