For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
481483
Sodium tetraethylborate
97%
Synonim(y):
Et4BNa
Wybierz wielkość
650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
650,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: catalyst
mp
140-142 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].CC[B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20B.Na/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;/q-1;+1
Klucz InChI
SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?