Przejdź do
201057
Butyltin trichloride
95%
Synonim(y):
Butyltrichlorotin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
964,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3SnCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
214-263-6
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
93 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9.3ClH.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
205494344923291234
description
95%
description
96%
description
96%
description
95%
assay
95%
assay
96%
assay
96%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
93 °C/10 mmHg (lit.)
bp
135 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
form
liquid
form
solid
form
solid
form
-
density
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1118-46-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)