Przejdź do
225754
Allylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
(Prop-2-en-1-yl)magnesium bromide, 2-Propenylmagnesium bromide, Allyl magnesium bromide, Allylbromomagnesium, Allylmagnesiumbromide, Bromo-2-propenylmagnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
619,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.28
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969335
619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Kilo-Lab™ of , Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in diethyl ether
density
0.851 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
General description
Allylmagnesium bromide solution serves as a selective nucleophile toward aza-aromatic heterocycles.
Application
Allylmagnesium bromide solution can be used in the Grignard reaction, which is a key step to synthesize:
  • 2-(9,10-dihydro-9,10-propanoanthracen-9-yl)-N-methylethanamine (2), a homolog of benzoctamine
  • tarchonanthuslactone
  • (+)-preussin
  • polyhydroxylated quinolizidine alkaloids
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kilo-Lab is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
256609302430245550
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in dibutyl ether
description
2.0 M in diethyl ether
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
density
0.851 g/mL at 25 °C
density
0.851 g/mL at 25 °C
density
0.856 g/mL at 25 °C
density
1.043 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in dibutyl ether
concentration
2.0 M in diethyl ether
packaging
Sure/Seal™ of , Kilo-Lab™ of
packaging
Sure/Pac™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allylmagnesium bromide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?