Kluczowe dokumenty
333131
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(2-aminoethylamino)propane, 1,4,8,11-Tetraazaundecane, 1,9-Diamino-3,7-diazanonane, 3,7-Diaza-1,9-diaminononane, 3,7-Diazanonane-1,9-diamine, Ethylene(trimethylene)ethylenetetramine, N,N′-Bis(2-aminoethyl)propane-1,3-diamine, N1,N3-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, Triethylene 2,3,2 tetramine
Wybierz wielkość
159,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
159,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
142-145 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCNCCCNCCN
InChI
1S/C7H20N4/c8-2-6-10-4-1-5-11-7-3-9/h10-11H,1-9H2
Klucz InChI
UWMHHZFHBCYGCV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?