Merck
437395
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
98%
Synonim(y):
2-Ethylhexyl 4-(N ,N -dimethylamino)benzoate, 2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate, 2-Ethylhexyl N ,N -dimethyl-p -aminobenzoate, 2-Ethylhexyl p -(dimethylamino)benzoate, 4-(Dimethylamino)benzoic acid 2-ethylhexyl ester, EHDAB, Octyl dimethyl PABA
Wybierz wielkość
100 ML
266,00 zł
500 ML
927,00 zł
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
266,00 zł
500 ML
927,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
bp
325 °C (lit.)
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H27NO2/c1-5-7-8-14(6-2)13-20-17(19)15-9-11-16(12-10-15)18(3)4/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3
Klucz InChI
WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate is an organic UV filter widely used in the preparation of sunscreens and ultrathin films of acrylates.
Zastosowanie
  • Study of the photochemical transformation of 2-ethylhexyl 4-(dimethylamino) benzoate (OD-PABA) under conditions relevant to surface waters: This research investigates the photochemical behavior and transformation products of 2-ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate in aquatic environments, highlighting its environmental impact (Calza et al., 2016).
  • Photoprotection or photodamage: a direct observation of nonradiative dynamics from 2-ethylhexyl 4-dimethylaminobenzoate sunscreen agent: The paper provides insights into the nonradiative dynamics of 2-ethylhexyl 4-dimethylaminobenzoate, assessing its effectiveness as a sunscreen agent and potential for photodamage (Ma et al., 2018).
  • Bioaccumulation and biomagnification of 2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate in aquatic animals: This study examines the bioaccumulation and biomagnification potential of 2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate in aquatic organisms, providing valuable data on its environmental persistence and effects (Lu et al., 2018).
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
374.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
190 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T M Morgan et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(10), 1226-1228 (1998-10-06)
The objective of this study was to determine if a novel metered-dose topical aerosol (MDTA) formulation containing the new dermal penetration enhancer, padimate O, could enhance the transdermal delivery of estradiol to an extent that would result in clinically relevant
Zacarías León-González et al.
Journal of chromatography. A, 1218(20), 3013-3021 (2011-04-13)
The in vivo metabolism of the xenobiotic agent 2-ethylhexyl 4-(N,N-dimethylamino)benzoate (EDP), a UV filter commonly used in sunscreen cosmetic products, was studied by targeting metabolomics analysis in human urine. The metabolomic study involved the use of urine from male and
Gamal M M El Maghraby et al.
International journal of pharmaceutics, 305(1-2), 90-104 (2005-10-04)
Employing thermal analysis, we investigated the mechanism of action of novel enhancers and probed phospholipid (PL) versus stratum corneum lipid (SCL) liposomes as model membranes. The enhancers included octyl salicylate (OS), padimate O (PADO) and 2-(1-nonyl)-1,3-dioxolane (ND). The negative controls
J A Johnson et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 185(4), 237-241 (1992-01-01)
Since window glass absorbs sunlight below 320 nm, it provides a means of assessing sensitivity to longer wavelengths, i.e. UVA and visible radiation. Positive responses to the query of whether symptoms develop in the auto with the windows up must
P J McHugh et al.
Photochemistry and photobiology, 66(2), 276-281 (1997-08-01)
We describe an in vitro approach to assessing the potential genotoxicity of illuminated sunscreens. The photomutagenic sunscreen Padimate-O attacks DNA on illumination with simulated sunlight, producing strand breaks and lesions that are labile to N,N'-dimethylethylenediamine but few, if any, cyclobutane