Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-265-2
Beilstein/REAXYS Number:
1903396
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.99 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
806 °F
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(CC)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% | description analytical standard |
| assay ≥98% | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp −43 °C (lit.) | mp −43 °C (lit.) |
| density 0.862 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.862 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.495 (lit.) | refractive index n20/D 1.495 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diethylbenzene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?