Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 702,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(C6H5)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
411-810-2
MDL number:
Assay:
98%
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
53-56 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OCC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c10-6-9(7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
InChI key
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Phenyl-1,3-propanediol may be used to synthesize enantiomers of 2-phenyl-3-hydroxypropylcarbamate, via a chemoenzymatic method. It may also be employed in the preparation of 2-phenyl-1,3-propanedithiol.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 53-56 °C (lit.) | mp - | mp 112-114 °C (lit.) | mp 90-92 °C (lit.) |
| functional group phenyl, hydroxyl | functional group amine, hydroxyl | functional group - | functional group tosylate |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?