Przejdź do
I7017
Indole-3-pyruvic acid
≥97%
Synonim(y):
3-(3-Indolyl)-2-oxopropanoic acid, 3-Indolylpyruvic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
909,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
2302,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-874-1
Beilstein/REAXYS Number:
172966
MDL number:
Assay:
≥97%
909,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
color
light yellow
mp
215 °C (dec.) (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H,14,15)
InChI key
RSTKLPZEZYGQPY-UHFFFAOYSA-N
Application
Indole-3-pyruvic acid can be used:
  • As a precursor for the synthesis of chromopyrrolic acid by a heme-containing enzyme.
  • As a reactant in the Biginelli-like scaffold syntheses.
Other Notes
α-Keto analogue of tryptophan
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W297070286958
description
≥97%
description
natural, ≥95%, FG
description
98%
assay
≥97%
assay
≥95%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
mp
150-154 °C (lit.)
functional group
ketone
functional group
-
functional group
ketone, phenyl, carboxylic acid
color
light yellow
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. what is the solubility and solvent of this product? What are the storage conditions/stability of this product for long-term (> 1 year)?
    1 answer
    1. This product is soluble at 50 mg/mL in Ethanol. The stability of this material in solution has not been determined. However, other source report that this compound is also soluble in DMSO at 100 mg/mL and solutions may be stored in aliquots for up to 1 week at 2–8 °C, 1 month at -20°C or 6 months at -80°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. This information has not been validated. In powder form, this product is stable at least to the retest date published in the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/i7017#product-documentation
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?