Merck
219401
Sigma-Aldrich
2-Fluoroiodobenzene
99%, contains copper as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.59 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−41-−40 °C (lit.)
gęstość
1.903 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
Fc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Klucz InChI
TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Fluorojodobenzen został wykorzystany w syntezie:
  • mostkowych związków bifenylowych, 1-fluoro-8-metylobifenylenu i 4-fluoro-5-metylofluorenu[1]
  • 2-acetylo-7-jodo-1-benzotiofenu[2]
  • chiralne sulfotlenki o-fosfanofenylu[3]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pierre-Yves Michellys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(6), 1593-1598 (2004-03-10)
The synthesis and in vitro characterization of novel RXR-selective ligands possessing various substituted 1-benzofuran or 1-benzothiophene moieties are described.
Long-range proton-fluorine spin-spin coupling in bridged biphenyls. Compelling evidence for a" through-space"(" direct") mechanism.
Gribble GW and Douglas Jr JR.
Journal of the American Chemical Society, 92(19), 5764-5765 (1970)
New chiral sulfoxide ligands possessing a phosphano or phosphanoamino functionality in palladium-catalyzed asymmetric allylic nucleophilic substitution reactions.
Hiroi K, et al.
Tetrahedron, 56(27), 4701-4710 (2000)