For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
206555
4-Iodotoluene
99%
Synonim(y):
1-Iodo-4-methylbenzene
Wybierz wielkość
181,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
181,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
211.5 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Cc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H7I/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?