Merck
I7632
Sigma-Aldrich
Iodobenzene
98%
Synonim(y):
1-Iodobenzene, 4-Iodobenzene, Benzene iodide, Phenyl iodide
Wybierz wielkość
5 G
178,00 zł
100 G
386,00 zł
500 G
1130,00 zł
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
178,00 zł
100 G
386,00 zł
500 G
1130,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.01
Beilstein:
1446140
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.62 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iodobenzene, also known as phenyl iodide, is commonly used as an arylating agent in various cross-coupling reactions.[1][2][3]
Zastosowanie
Iodobenzene is used in various C-C coupling reactions.[4][5][6] It can be used in the preparation of iodobenzene dichloride, which is employed as an oxidant to oxidize alcohols to carbonyl compounds[7] and as a chlorinating agent.[8]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heck reactions of iodobenzene and methyl acrylate with conventional supported palladium catalysts in the presence of organic and/and inorganic bases without ligands.
Zhao, Fengyu et al.
Chemistry?A European Journal , 6(5), 843-848 (2000)
Ring-Opening 1, 3-Dichlorination of Donor-Acceptor Cyclopropanes by Iodobenzene Dichloride.
Garve, Lennart KB et al.
Organic Letters, 16(21), 5804-5807 (2014)
Iodobenzene dichloride as a stoichiometric oxidant for the conversion of alcohols into carbonyl compounds; two facile methods for its preparation.
Zhao, Xue-Fei and Zhang, Chi
Synthesis, 2007(04), 551-557 (2007)
Size effects of PVP- Pd nanoparticles on the catalytic Suzuki reactions in aqueous solution.
Li, Yin et al.
Langmuir, 18(12), 4921-4925 (2002)
Minfeng Zeng et al.
The Journal of organic chemistry, 75(8), 2556-2563 (2010-03-23)
Palladium-catalyzed reductive homocoupling of aromatic halides can be performed in alcohol solutions without any auxiliary reducing reagents. Pd(dppf)Cl(2) [dppf = 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene] has been shown as the most effective catalyst among the palladium catalysts screened for the model reductive homocoupling of
Produkty
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf