Merck
186260
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid
Ethanesulfonic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
95%
Synonim(y):
Kwas 1-etanosulfonowy, Kwas etylosulfonowy
Wybierz wielkość
5 G
169,00 zł
25 G
489,00 zł
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
169,00 zł
25 G
489,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.13
Beilstein:
1743071
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
123 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
O=S(O)(CC)=O
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)
Klucz InChI
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethanesulfonic acid participates in electrolytic reduction of perrhenate solutions[1].
Ethanesulfonic acid is a sulfonic acid, commonly used as a catalyst for alkylation and polymerization reactions.[2][3]
Zastosowanie
Ethanesulfonic acid is used as an esterification catalyst in the pre-treatment of ACPO (acidic crude palm oil) to produce biodiesel.[4]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Advanced fuel cell catalysts: sulfonation of carbon-supported catalysts using 2-aminoethanesulfonic acid
Xu Z, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 6(9), A171-A171 (2003)
Electrolytic Reduction of Perrhenate. I. Studies in Perchloric, Ethanesulfonic, Trifluoroacetic and Hydrochloric Acids.
Hindman JC and Wehner P.
Journal of the American Chemical Society, 75(12), 2869-2872 (1953)
The Action of Sulfuric Acid, Ethanesulfonic Acid and Chlorosulfonic Acid on Aliphatic Hydrocarbons
Gordon GS and Burwell RL
Journal of the American Chemical Society, 71(7), 2355-2359 (1949)
Adeeb Hayyan et al.
Bioresource technology, 102(20), 9564-9570 (2011-08-23)
An industrial grade acidic crude palm oil (ACPO) pre-treatment process was carried out using ethanesulfonic acid (ESA) as a catalyst in the esterification reaction. ESA was used in different dosages to reduce free fatty acid (FFA) to a minimum level
Anne N Reid et al.
Applied and environmental microbiology, 74(5), 1598-1612 (2008-01-15)
In order to cause disease, the food- and waterborne pathogen Campylobacter jejuni must face the extreme acidity of the host stomach as well as cope with pH fluctuations in the intestine. In the present study, C. jejuni NCTC 11168 was
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    Product is fine but there's not enough
    The sizing is fairly limited, the largest bottle doesn't last me very long at all. I don't have any issue with the product itself, purchasing it every few weeks is tiresome when a larger bottle could exist.