250619
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid
97%
Synonim(y):
1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
≥300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: very slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Klucz InChI
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges