Kluczowe dokumenty
218448
4-Nitroquinoline N-oxide
98%
Synonim(y):
4-NQO, 4-Nitroquinoline 1-oxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
154-156 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
Klucz InChI
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?