N16754
2-Nitrofluorene
98%
Synonim(y):
2-Nitro-9H-fluorene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
mp
156-158 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9NO2/c15-14(16)11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
Klucz InChI
XFOHWECQTFIEIX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges