Merck
218111
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride
98%
Synonim(y):
2,α-Dichloro-6-fluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
gęstość
1.401 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cccc(Cl)c1CCl
InChI
1S/C7H5Cl2F/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
MJGOLNNLNQQIHR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 2-chloro-6-fluorobenzylu został użyty:
  • jako odczynnik alkilujący w syntezie 3-benzylosulfanylowych pochodnych 1,2,4-triazolu i 4-metylo-1,2,4-triazolu[1]
  • w przygotowaniu 2-chloro-6-fluorobenzyloaminy, wymaganej do syntezy 9-podstawionej adeniny[2]
  • w otrzymywaniu aprynocidu w reakcji z adeniną[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New synthesis of a 9-substituted adenine.
Hartman GD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(5), 960-962 (1978)
Tissue residues of arprinocid in chickens. 1. Depletion of residues in tissues of chickens fed carbon-14-labeled arprinocid.
T A Jacob et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 30(2), 248-253 (1982-03-01)
Vera Klimesová et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 59(4), 279-288 (2004-04-15)
Series of 3-benzylsulfanyl derivatives of 1,2,4-triazole and 4-methyl-1,2,4-triazole were synthesized by alkylation of starting triazole-3-thiol with appropriately substituted benzyl halide. All members of the set were evaluated for in vitro antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis, M. avium, and two strains