Przejdź do
448079
3-Bromobenzyl chloride
98%
Synonim(y):
3-Bromo-α-chlorotoluene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
116-118 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, chloro
SMILES string
ClCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5H2
InChI key
UDKGXKYEWBGQCG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
681997100307B59004
description
98%
description
97%
description
97%
description
99%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
refractive index
n20/D 1.607
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
density
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.650 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
116-118 °C/17 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
151-152 °C (lit.)
functional group
bromo, chloro
functional group
chloro, bromo
functional group
chloro, bromo
functional group
fluoro, bromo
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)