Merck
C73354
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl chloride
98%
Synonim(y):
α-Chloro-m-xylene
Wybierz wielkość
25 G
317,00 zł
100 G
887,00 zł
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
317,00 zł
100 G
887,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
gęstość
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Matthew C Bernier et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(7), 891-898 (2015-09-10)
Inorganic metal oxides have shown potential as matrices for assisting in laser desorption ionization with advantages over the aromatic acids typically used. Rhenium and tungsten oxides are attractive options due to their high work functions and relative chemical inertness. In